Learn More
Puntas de automatización Axygen™ para Agilent™/Velocity11 VPrep™ y Bravo: 384 puntas/rack
Línea completa de puntas para sistemas de automatización Agilent/Velocity11
4038.90€ - 5649.65€
Especificaciones
Declaraciones de limpieza DNase, RNase, and Pyrogen free
Esterilizable en autoclave Yes
Color Clear
Material PP (Polypropylene)
Para utilizar con (aplicación) Maxymum Recovery™ technology for ultra-low retention
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Estilo de punta Esterilidad Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Estilo de punta Esterilidad Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15272345 Ver documentos Axygen
VT-384-70-L-R
Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST Automation Sin esterilizar 70 μl 4038.90€
paquete de 19200 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
11-11-2019
Añadir a la cesta
15561453 Ver documentos Axygen
VT-384-70-L-R-S
Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST Automation Sterile 70 μl 4417.90€
paquete de 19200 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
11-11-2019
Añadir a la cesta
15581453 Ver documentos Axygen
VTF-384-50-L-R-S
Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST Automation Sterile 50 μl 5649.65€
paquete de 19200 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
11-11-2019
Añadir a la cesta
15531453 Ver documentos Axygen
VT-384-31-L-R-S
Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST Automation Sterile 30 μl 4417.90€
paquete de 19200 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
15264646 Ver documentos Axygen
VT-384-31-L-R
Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST Automation Sin esterilizar 30 μl 4038.90€
paquete de 19200 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
15571453 Ver documentos Axygen
VTF-384-15-L-R-S
Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST Automation Sterile 15 μl 5649.65€
paquete de 19200 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
11-11-2019
Añadir a la cesta
15262345 Ver documentos Axygen
VT-384-10-L-R
Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST Automation Sin esterilizar 10 μl 4038.90€
paquete de 19200 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
11-11-2019
Añadir a la cesta
15541453 Ver documentos Axygen
VT-384-5-L-R
Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST Automation Sin esterilizar 5μL 4038.90€
paquete de 19200 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
11-11-2019
Añadir a la cesta
15551453 Ver documentos Axygen
VT-384-5-L-R-S
Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ y cabezal Bravo™ 384ST, 96ST y 16ST Automation Sterile 5μL 4417.90€
paquete de 19200 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
11-11-2019
Añadir a la cesta
15521453 Ver documentos Axygen
VT-384-10-L-R-S
Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST Automation Sterile 10μL Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Las puntas se han fabricado según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes.
  • Polipropileno transparente
  • Las puntas están certificadas como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenas
  • Disponibles como estériles o no estériles y filtradas o sin filtrar
  • También disponibles en formato Maxymum Recovery™ para mejorar aún más la exactitud y precisión al tiempo que reduce la pérdida de muestras
Order Info
Packaging:10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
Especificaciones
Especificaciones
DNase, RNase, and Pyrogen free
Clear
Maxymum Recovery™ technology for ultra-low retention
Yes
PP (Polypropylene)
Round