Learn More
Axygen™ Puntas de automatización Axygen™ para Agilent™/Velocity11 VPrep™ y Bravo: 384 puntas/rack
Línea completa de puntas para sistemas de automatización Agilent/Velocity11
Marca: Axygen™ VT-384-70-L-R-S
Detalles adicionales : Peso : 9.81000kg
Descripción
- Formato de punta: 96 puntas
- Intervalo de volúmenes de la punta: De 20 μl a 250 μl
- Material de la punta: Polipropileno transparente
- Libre de ARNasa-/ADNasa-/ADNg humano
- Apirógenas
- Opciones disponibles:
- Con o sin filtros resistentes a aerosoles
- No estériles o estériles
- Con superficie de estándar o Axygen™ Maxymum Recovery™ - Cabezales compatibles: 96LT, 8LT
- Formato de gradilla: ANSI/SLAS
- Material de rack: Polipropileno
Información de órdenes
Empaquetado: 10 Gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Especificaciones
70 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Tecnología Maxymum Recovery™ para una retención ultrabaja | |
Automatización, Round | |
50 gradillas/caja | |
Polipropileno |
Sin filtro | |
Transparente | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Gradilla | |
Gradilla para SBS | |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST |