Learn More
Axygen™ Puntas con filtro para aerosoles estériles
Evite la contaminación cruzada con las puntas robóticas con filtro. Las puntas con filtro de aerosol estériles Axygen™ están irradiadas con haces electrónicos para evitar la degradación del producto, y no contienen aditivos lixiviables. Disponibles en una amplia variedad de estilos de punta.
Marca:  Axygen™ TF-50-L-R-S
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12675876
  • 123.00€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Puntas de pipeta con filtro tecnológicamente avanzada
  • Ideales para aplicaciones de amplificación del ADN y microbiológicas donde la contaminación puede invalidar los resultados
  • El filtro permite el acceso libre de aire al mismo tiempo que evita la contaminación cruzada al bloquear el paso de aerosoles o líquido
  • Filtros apirógenos de polietileno transparente sin inhibidores de ADN ni aditivos de sustancias lixiviables
  • Cada filtro se inserta en la punta robóticamente para garantizar la ausencia de contaminación de nucleasa
  • Envasadas en gradillas con fondo sellado con tapas para evitar la contaminación
  • Gran variedad de estilos de punta en una gama de cantidades de envase:
    • La tecnología Maxymum Recovery™ proporciona una precisión excelente y evita el desperdicio de muestras valiosas
    • Las puntas de calibre amplio son ideales para el pipeteo de materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
Información de órdenes
Disponibles en formatos a granel o de gradillas.
Certifications
Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógenos
Especificaciones
Especificaciones
0,5 μl a 50 μl
Estéril
Sin desoxirribonucleasa, ribonucleasa ni pirógenos
Recuperación máxima
Polipropileno
Con filtro
Transparente
Gradilla
Thermo Scientific™ Finnpipette™