Learn More
Axygen™ Microplacas de PCR Axygen™ de 96 pocillos
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Las microplacas de PCR de 96 pocillos Corning™ Axygen™ se han diseñado específicamente para ser compatibles con Roche Light Cycler 480.
Marca: Axygen™ PCR-96-LC480-W-BC
Detalles adicionales : Peso : 1.40000kg
Descripción
La microplaca de PCR Axygen™ de 96 pocillos está diseñada para adaptarse al Roche Light Cycler 480. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Incluye una lámina de sellado ultratransparente y una cuadrícula alfanumérica impresa para facilitar la identificación de los pocillos.Especificaciones
Incluye código de barras | |
Estándar | |
8 x 12 | |
Roche Light Cycler 480 | |
100 μl | |
No estéril | |
Transferencia térmica para PCR, aplicaciones de RT-PCR | |
50/caja |
Sin ARNasa ni ADNasa | |
Sin tapa | |
Blanco | |
Polipropileno | |
96 | |
Redondo | |
Lámina de sellado ultratransparente, códigos de barras, cuadrícula alfanumérica impresa | |
10/Paq. |