Learn More
Axygen™ Microplacas de PCR de perfil bajo Axygen™ de 96 pocillos
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Las microplacas de PCR de 96 pocillos Corning™ Axygen™ son la opción ideal para su uso en aplicaciones de transferencia térmica de PCR y de PCR en tiempo real. El diseño de perfil bajo proporciona reacciones de PCR más rápidas y eficientes.
Marca:  Axygen™ PCR-96-LP-AB-W
Detalles adicionales : Peso : 2.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11380195
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Construidas con un grosor de pared ultrafino y uniforme para permitir la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos.Las microplacas de PCR de 96 pocillos Corning™ Axygen™ son la opción ideal para su uso en aplicaciones de transferencia térmica de PCR y de PCR en tiempo real.El
La microplaca de PCR de 96 pocillos Axygen™ de perfil bajo está diseñada para ajustarse a termocicladores y secuenciadores de PCR en tiempo real ABI. El diseño de perfil bajo proporciona reacciones de PCR más rápidas y eficientes. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Puede sellarse con tapones de 8/12 tiras, Axymat o lámina de sellado.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenos
  • No estériles
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
  • Placas de PCR de 96 pocillos con semifaldón y perfil bajo
  • Optimizadas para PCR rápida
  • Diseñadas para termocicladores ABI
  • Aplicación/Compatibilidad: ABI Fast PCR 7500, 7900 9800, Veriti y StepOne
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Sin código de barras
    Estándar
    8 x 12
    Parte superior estándar
    Medio
    96
    Transferencia térmica para PCR, aplicaciones de RT-PCR
    25/Paq.
    Sin ARNasa/ADNasa
    Sin tapa
    Blanco
    Termocicladores ABI, ABI Fast PCR 7500, 7900, 9800, Veriti y StepOne
    Polipropileno
    No estéril
    100/caja