Learn More
Axygen™ Tubos de PCR de 8 tiras de 0.2 ml
Disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras. Los tubos de PCR de 8 tiras de 0.2 ml Axygen™ se han fabricado con polipropileno resistente. Cada tubo cónico no estéril presenta un grosor de pared delgado y uniforme. Se venden con tapones abovedados o planos para evitar la pérdida de muestras, o sin tapones.
Marca: Axygen™ PCR-0208-CP-C
Detalles adicionales : Peso : 3.20000kg
Descripción
Disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras.Los tubos de PCR de 8 tiras de 0,2 ml Axygen™ se han fabricado con polipropileno resistente.Cada tubo cónico no estéril presenta un grosor de pared delgado y uniforme.Se vende con tapones planos o abovedados
- Tiras de tubos de PCR diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de termocicladores
- El grosor uniforme y ultrafino de la pared permite una transferencia térmica precisa
- Tapones de inserción planos o abovedados que garantizan un ajuste hermético que evita la evaporación de las muestras
- Certificados como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
- Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
- Disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras
Especificaciones
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos | |
0,2 ml | |
Polipropileno | |
Cónicos | |
Polipropileno | |
Abovedado | |
Tubos para PCR de pared fina y 8 tiras |
Transparente | |
125/paq., 1250/caja | |
Termocicladores para aplicaciones de transferencia térmica | |
No estéril | |
4000 x g | |
Tira |