Learn More
Axygen™ Puntas de automatización para Agilent™/Velocity11 y Bravo, 70 μl
Compatibles con sistemas automatizados de manipulación de líquidos. Las puntas de automatización Axygen™ para Agilent™/Velocity11 y Bravo, 70 μl son puntas de pipetas sin filtro en gradillas de 384 pocillos. Construidas de polipropileno transparente bajo estrictos controles para garantizar la calidad. Las opciones incluyen puntas estériles, no estériles y de etiquetado doble.
699.14€ - 4525.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) 70 μl
filtradas por Sin filtro
Color Transparente
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa ni ARNasa
Para utilizar con (aplicación) Apirógenos
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12746669
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
VT-384-70UL-R-S
Estéril
4525.00€
paquete de 19200
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10210310
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
VT-384-70UL-R
No estéril
4135.00€
paquete de 19200
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12541278
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
VT-384-70UL-R-S
Estéril Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12551278
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
VT-384-70UL-R-SDL
Sterile Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12531278
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
VT-384-70UL-R
No estéril Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Fabricadas según unas estrictas especificaciones bajo un exigente control del proceso
  • Se montan mediante un sistema de automatización para garantizar un rendimiento y una calidad uniformes
  • Certificados como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
  • Gradillas de 384 pocillos de puntas de 70 μl de pipeta sin filtro
  • Compatibles con Agilent®/Velocity VPrep® y cabezal Bravo 384ST, 96ST y 16ST
  • La caja incluye 50 gradillas (19,200 puntas).
Especificaciones
Especificaciones
70 μl
Transparente
Apirógenos
Automatización, Round
Polipropileno
Sin filtro
Sin ADNasa ni ARNasa
Gradilla
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST