Learn More
Axygen™ Microplacas de PCR de 384 pocillos con faldón
Sin ARNasa/ADNasa
Marca:  Axygen™ PCR-384M2-C
Detalles adicionales : Peso : 1.23300kg
Código de producto. 12719428
  • 339.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La microplaca de PCR con faldón de 384 pocillos Axygen™, transparente, está diseñada para ajustarse a bloques de 384 pocillos estándar. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. El diseño de faldón completo que permite la automatización se puede sellar con Axymat o lámina de sellado.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenos
  • No estériles
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
  • Esquina de una sola muesca
  • Diseño de faldón completa compatible con instrumentos robóticos
  • Aplicación/Compatibilidad: Ciclo térmico estándar, totalmente compatible con ABI para qPCR y secuenciación
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Sin código de barras
    Estándar
    16 x 24
    Para termocicladores ABI 3730, 3100 y MJ
    384
    Redondo
    Una sola muesca
    10/Paq.
    Sin ARNasa/ADNasa
    Sin tapa
    Transparente
    Polipropileno
    No estéril
    PCR, aplicaciones de transferencia térmica
    50/caja