Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta universales de 300 μL Axygen™, Maxymum Recovery
Las puntas Maxymum Recovery se adaptan a las marcas de pipetas más conocidas
Marca:  Axygen™ T-350-C-L-R-S
Detalles adicionales : Peso : 8.16000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11374255
  • 85.90€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Volumen de la punta: 300 μL
  • Color de la punta: Transparente
  • Con Maxymum Recovery™ 
Información de órdenes
A granel: 1000 puntas/paquete, 240 paquetes/caja
En gradilla: 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Especificaciones
Especificaciones
De 1 a 300 μl
Transparente
Gradilla
Gradilla con bisagras
Maximum Recovery™
Estéril
Sin ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Retención baja, Universal
Pipeta de ajuste universal