Learn More
Axygen™ Puntas de automatización Axygen™ de 250 μl para Agilent™/Velocity 11 VPrep™ y Bravo, formato de 96 puntas
Para su uso con sistemas de automatización Agilent/Velocity11
62.84€ - 458.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 250 μl |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Color | Transparente |
Certificaciones/conformidad | ANSI |
Declaraciones de limpieza | Sin DNasa ni RNasa |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Características | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Características | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10313370
|
Axygen™
VT-250-R |
No estéril | Apirógenos |
372.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10221480
|
Axygen™
VT-250-R-S |
Estéril | Apirógenos |
458.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12716659
|
Axygen™
VT-250-R-LAB |
No estéril | No pirogénico, con etiqueta inferior |
409.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12535567
|
Axygen™
VT-250-L-R |
No estéril | Maxymum Recovery™, no pirogénico |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12585567
|
Axygen™
VT-250-R-S |
Estéril | Apirógenos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12555567
|
Axygen™
VT-250-R |
No estéril | Apirógenos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12786649
|
Axygen™
VT-250-L-R |
No estéril | Maxymum Recovery™, no pirogénico |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12565567
|
Axygen™
VT-250-R-LAB |
No estéril | No pirogénico, con etiqueta inferior |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12575567
|
Axygen™
VT-250-R-LAB-S |
Estéril | No pirogénico, con etiqueta inferior |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Las puntas se han fabricado según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes.
- Polipropileno transparente
- Maxymum Recovery™ mejora la precisión y la exactitud al mismo tiempo que reduce la pérdida de muestras
- Certificados como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
- Apirógenos
- Disponibles estériles o no estériles
Especificaciones
250 μl | |
Transparente | |
Sin DNasa ni RNasa | |
Automatización, Round | |
Polipropileno |
Sin filtro | |
ANSI | |
Gradilla | |
Agilent™/Velocity VPrep™ 8LT, Agilent™/Velocity VPrep™ 96LT, Agilent™ Bravo™ 96LT |