Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta universales de 200 μl Axygen, biseladas, referencia, Maxymum Recovery
Diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de micropipetas monocanal y multicanal
Marca: Axygen™ TR-222-C-L-R-S
Detalles adicionales : Peso : 1.30500kg
Descripción
- El biselado de punta optimizado reduce el cuelgue de muestras y mejora la exactitud de pipeteado
- Maxymum Recovery permite la recuperación completa de muestras valiosas, lo que supone un ahorro de reactivos caros
- Las puntas de calibre ancho de tamaño de orificio de 1,52 mm (0.062 pulg.) son ideales para el pipeteo de materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
- Las marcas de graduación permiten una confirmación visual del volumen de aspiración de la pipeta
- Las puntas se han esterilizado previamente con haces de electrones para evitar la degradación del producto
- El entorno de fabricación en sala limpia certifica la ausencia en los productos de ARNasa, ADNasa y pirógenos
Especificaciones
De 1 a 200 μl | |
Transparente | |
Sin inhibidores de DNasa, RNasa, ADN y PCR | |
Biselado, Retención baja, Universal | |
Sí | |
10, 50, 100 μl |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Gradilla | |
Pipeta de ajuste universal | |
Polipropileno |