Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta universales de 200 μl Axygen, biseladas, referencia, Maxymum Recovery
Diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de micropipetas monocanal y multicanal
Marca:  Axygen™ TR-222-C-L-R
Detalles adicionales : Peso : 1.32300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12505547
  • 67.25€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El biselado de punta optimizado reduce el cuelgue de muestras y mejora la exactitud de pipeteado
  • Maxymum Recovery permite la recuperación completa de muestras valiosas, lo que supone un ahorro de reactivos caros
  • Las puntas de calibre ancho de tamaño de orificio de 1,52 mm (0.062 pulg.) son ideales para el pipeteo de materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
  • Las marcas de graduación permiten una confirmación visual del volumen de aspiración de la pipeta
  • Las puntas se han esterilizado previamente con haces de electrones para evitar la degradación del producto
  • El entorno de fabricación en sala limpia certifica la ausencia en los productos de ARNasa, ADNasa y pirógenos
Especificaciones
Especificaciones
De 1 a 200 μl
Transparente
Sin inhibidores de DNasa, RNasa, ADN y PCR
Biselado, Retención baja, Universal
Sí
10, 50, 100 μl
No estéril
Esterilizable en autoclave
Gradilla
Pipeta de ajuste universal