Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta universales Axygen™ de 200 μl: 200 μl, biseladas; Maxymum Recovery
Diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de micropipetas monocanal y multicanal
32.00€ - 459.62€
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 200 μl
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Declaraciones de limpieza Sin inhibidores de DNasa, RNasa, ADN y PCR
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
12655445
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
T-200-C-L
A granel; 1000 puntas/paquete, 20 paquetes/caja
32.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12639535
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
T-200-C-L-R
Gradilla con bisagras; 960/paquete, 4800/caja
90.90€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12571288
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
T-200-C-L-STK
Gradilla apilada; 96 puntas/gradilla, 5 gradillas/pila, 10 gradillas/caja
293.00€
paquete de 4800
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10506120
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
T-200-C-L-R
Gradilla con bisagras; 960/paquete, 4800/caja Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12561358
Ver documentos Detalles de la promoción
Axygen™
T-200-C-L
A granel; 1000 puntas/paquete, 20 paquetes/caja Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • El biselado de punta optimizado reduce el cuelgue de muestras y mejora la exactitud de pipeteado
  • Las puntas de calibre ancho de tamaño de orificio de 1.52 mm (0.062 pulg) son ideales para el pipeteo de materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
  • Las marcas de graduación permiten una confirmación visual del volumen de aspiración de la pipeta
  • Las puntas se han esterilizado previamente con haces de electrones para evitar la degradación del producto
  • El entorno de fabricación en sala limpia certifica la ausencia en los productos de ARNasa, ADNasa y pirógenos
  • Maxymum Recovery permite la recuperación completa de muestras valiosas, lo que supone un ahorro de reactivos caros
Especificaciones
Especificaciones
De 1 a 200 μl
Transparente
Sin inhibidores de DNasa, RNasa, ADN y PCR
Maximum Recovery™
No estéril
Esterilizable en autoclave
Pipeta de ajuste universal