Learn More
Axygen™ Micropuntas ultra de 20 μl Axygen, Maxymum Recovery
Maxymum Recovery™ permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud
78.15€ - 610.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 0,5 a 20 μl |
---|---|
Color | Transparente |
Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa ni ARNasa |
Para utilizar con (aplicación) | Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud |
Estilo de punta | MicroPoint, Retención baja |
Código de producto | Marca | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12551368
|
Axygen™
T-400-L |
A granel | No estéril |
610.00€
paquete de 20000 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12611656
|
Axygen™
T-400-L-R |
Gradilla | No estéril |
78.15€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12653706
|
Axygen™
T-400-L-R-S |
Gradilla | Estéril |
86.75€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12796609
|
Axygen™
T-400-L-R |
Gradilla | No estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12706619
|
Axygen™
T-400-L-R-S |
Gradilla | Estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Volumen de la punta: 0.5-10 μL
- Color de la punta: Transparente
- Con Maxymum Recovery
Especificaciones
0,5 a 20 μl | |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
MicroPoint, Retención baja | |
Maximum Recovery™ |
Transparente | |
Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud | |
Gilson™ Pipetman™ P2, Eppendorf™, Gilson™ Pipetman™ P10 | |
Polipropileno |