Learn More
Axygen™ Micropuntas ultra de 20 μl Axygen, Maxymum Recovery
Maxymum Recovery™ permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud
Marca:  Axygen™ T-400-L-R-S
Detalles adicionales : Peso : 1.26000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12653706
  • 86.75€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Volumen de la punta: 0.5-10 μL
  • Color de la punta: Transparente
  • Con Maxymum Recovery
Especificaciones
Especificaciones
0,5 a 20 μl
Transparente
Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud
MicroPoint, Retención baja
Gilson™ Pipetman™ P2, Eppendorf™, Gilson™ Pipetman™ P10
Polipropileno
Estéril
Sin ADNasa ni ARNasa
Gradilla
96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Maximum Recovery™