Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca cónicos Axygen™ de 2.0 ml
Dispone de una junta tórica resistente a muchos de los productos químicos de laboratorio que se utilizan más habitualmente
Marca:  Axygen™ SCT-200-C
16.47 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21636" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.95400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11384175
  • 157.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío.
  • Disponibles como tubos preesterilizados y no estériles
  • Los tubos con tapón no estériles tienen tapones no acoplados sin lazo con juntas tóricas
  • Los tubos con tapón preesterilizados tienen tapones sin lazo acoplados con juntas tóricas
  • La junta tórica con diseño de rosca garantiza un cierre uniforme que permite la centrifugación hasta 20 000 × g
  • Los tubos con tapón de rosca Maxymum Recovery™ están disponibles como pedido especial
  • Hay disponibles tapas en una gama de colores para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
20000 xG
Transparente
2 ml
Sin lazo
No estéril
Tapón de rosca
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Polipropileno
Polipropileno
Junta tórica
No
Cónicos