Learn More
Axygen™ Peine Axygen™ de 16 pocillos para caja de gel de 7 cm
Accesorio para usar con la caja de gel horizontal de 7 cm
Marca:  Axygen™ HGB7-16-15
Detalles adicionales : Peso : 0.02300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15563167
  • 41.55€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Peines: 1 x 16 pocillos, 1 mm de grosor
Especificaciones
Especificaciones
Caja de gel de 7 cm
0,05 in
1,5 mm