Learn More
Peine Axygen™ de 12 pocillos para caja de gel de 7 cm
Accesorio para usar con la caja de gel horizontal de 7 cm
Marca:  Axygen HGB7-12MC-15
Detalles adicionales : Peso : 0.02300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15543167
  • 25.10€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío
14-08-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Peines: Pocillo compatible con multicanal de 1 x 12, grosor de 1 mm
Especificaciones
Especificaciones
1.5mm
Caja de gel de 7 cm