Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta universales Axygen™ de 1000 μl: biseladas
Compatible con la mayoría de marcas de pipetas más populares
Marca: Axygen™ T-1000-C-R-S
Detalles adicionales : Peso : 2.16000kg
Descripción
- La punta optimizada reduce el cuelgue de muestras y mejora la exactitud de pipeteado
- Intervalo de volumen: de 100 a 1000 μL
- Disponibles en formatos a granel o en gradillas
Especificaciones
De 100 a 1000 μl | |
Transparente | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Biselado, Universal | |
Pipeta de ajuste universal |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Gradilla | |
Triple bolsa | |
Polipropileno |