Learn More
Puntas Axygen™ Ultra Micro de 20 μl
Transparente, libre de ARNasa y ADNasa
Marca:  Axygen T-400-R
Detalles adicionales : Peso : 7.71000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12629535
  • 36.30€ / paquete de 960
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tip volume: 0.5-10μL
  • Tip color: Clear
  • Available in Maxymum Recovery
Especificaciones
Especificaciones
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2, Eppendorf™
Ultramicro
Sin esterilizar
PP (Polypropylene)
Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud
Rack
20μL
Clear
DNase, RNase Free
P2/P10 Pipetman™, Eppendorf™ ultramicro, P2/P10 Pipetman™, Eppendorf™ ultramicro, P2/P10 Pipetman™, Eppendorf™ ultramicro