Learn More
Axygen™ Micropuntas ultra de 20 μl Axygen, Maxymum Recovery
Maxymum Recovery™ permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud
Marca: Axygen™ T-400-L-R
71.60 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.26000kg
Descripción
- Volumen de la punta: 0.5-10 μL
- Color de la punta: Transparente
- Con Maxymum Recovery
Especificaciones
0,5 a 20 μl | |
Transparente | |
Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud | |
MicroPoint, Retención baja | |
Gilson™ Pipetman™ P2, Eppendorf™, Gilson™ Pipetman™ P10 | |
Polipropileno |
No estéril | |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Gradilla | |
96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja | |
Maximum Recovery™ |