Learn More
Axygen™ Micropuntas ultra de 20 μl Axygen, Maxymum Recovery
Maxymum Recovery™ permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud
Marca:  Axygen™ T-400-L
Detalles adicionales : Peso : 4.88000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12551368
  • 610.00€ / paquete de 20000
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Volumen de la punta: 0.5-10 μL
  • Color de la punta: Transparente
  • Con Maxymum Recovery
Especificaciones
Especificaciones
0,5 a 20 μl
Transparente
Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud
MicroPoint, Retención baja
Gilson™ Pipetman™ P2, Eppendorf™, Gilson™ Pipetman™ P10
Polipropileno
No estéril
Sin ADNasa ni ARNasa
A granel
1000 puntas/paquete, 20 paquetes/caja.
Maximum Recovery™