Learn More
Axygen™ Puntas Axygen™ Ultra Micro de 20 μl
Transparente, libre de ARNasa y ADNasa
27.70€ - 227.28€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa ni ARNasa |
Para utilizar con (aplicación) | Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud |
Estilo de punta | MicroPoint |
Para utilizar con (equipo) | Gilson™ Pipetman™ P2, Eppendorf™, Gilson™ Pipetman™ P10 |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12146880
|
Axygen™
T-400 |
No estéril | A granel |
27.70€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12677215
|
Axygen™
T-400-R-S |
Estéril | Gradilla |
70.55€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12629535
|
Axygen™
T-400-R |
No estéril | Gradilla |
59.10€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12726619
|
Axygen™
T-400-R-S |
Estéril | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12716619
|
Axygen™
T-400-R |
No estéril | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Volumen de la punta: de 0.5 a 10 μL
- Color de la punta: transparente
- Disponible en Maxymum Recovery
Información de órdenes
A granel:1000 puntas/pack, 20 packs/caja
En gradilla:96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Especificaciones
Transparente | |
Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud | |
Gilson™ Pipetman™ P2, Eppendorf™, Gilson™ Pipetman™ P10 |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
MicroPoint | |
Polipropileno |