Learn More
Axygen™ Puntas Axygen™ Ultra Micro de 20 μl
Transparente, libre de ARNasa y ADNasa
Marca: Axygen™ T-400-R-S
64.64 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 7.71000kg
Descripción
- Volumen de la punta: de 0.5 a 10 μL
- Color de la punta: transparente
- Disponible en Maxymum Recovery
Información de órdenes
A granel:1000 puntas/pack, 20 packs/caja
En gradilla:96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Especificaciones
20 μl | |
Transparente | |
Permite la recuperación de muestras costosas con mayor precisión y exactitud | |
MicroPoint | |
Polipropileno |
Estéril | |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Gradilla | |
Gilson™ Pipetman™ P2, Eppendorf™, Gilson™ Pipetman™ P10 |