Learn More
Invitrogen™ Human AXL, His Tag Recombinant Protein
The purified recombinant protein can be used in a number of different applications, but it has been specifically validated for use with both the LanthaScreen™ & Z'-LYTE™ assay technologies to identify novel kinase inhibitors. AXL is also available in our SelectScreen™ Kinase Profiling Service.
634.00€ - 1796.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_068713.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Familia Quinasa | AXL Kinase Family |
Longitud de la proteína | 473 - end |
Especie | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15647888
|
Invitrogen™
A31515 |
10μg |
634.00€
10 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15657888
|
Invitrogen™
A31516 |
100μg |
1796.00€
100 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
AXL is a chronic myelogenous leukemia-associated oncogene that is also associated with colon cancer and melanoma. The AXL protein is a receptor tyrosine kinase that transduces signals from the extracellular matrix into the cytoplasm by binding growth factors like vitamin K-dependent protein growth-arrest-specific gene 6, and is involved in the stimulation of cell proliferation.
- Validated for use with the LanthaScreen & Z'-LYTE assay technology
- Available in multiple pack sizes for convenient use
- Also available in our SelectSceen Kinase Profiling Service
Especificaciones
NP_068713.2 | |
AXL Kinase Family | |
Human | |
His Tag |
Kinase Assay | |
473 - end | |
Recombinant | |
Insect |