Learn More
AWAT2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | AWAT2 |
---|---|
Concentración | 0.21 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16823665
|
Proteintech
25119-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16813665
|
Proteintech
25119-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes an enzyme belonging to the diacylglycerol acyltransferase family. This enzyme produces wax esters by the esterification of long chain (or wax) alcohols with acyl-CoA-derived fatty acids. It functions in lipid metabolism in the skin, mostly in undifferentiated peripheral sebocytes. This enzyme may also have acyl-CoA:retinol acyltransferase activities, where it catalyzes the synthesis of diacylglycerols and retinyl esters.Especificaciones
AWAT2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q6E1M8, Q6E213 | |
158835, 245532, 302425 | |
AWAT2 Fusion Protein Ag18936 | |
Primary | |
-20°C | |
AWAT2 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
AWAT2, DC4, DGAT2L4, hDC4, hWS, MFAT, Wax synthase, WS | |
Awat2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |