Learn More
Invitrogen™ Avidin Protein, HRP
231.00€ - 407.00€
Especificaciones
Molécula diana | Biotina |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C. Se envía a temperatura ambiente |
Especificidad | Biotina |
Enzima | HRP (peroxidasa de rábano picante) |
Formulario | Sólido |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11846814
|
Invitrogen™
21123 |
2 mg; etiqueta: Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
231.00€
2 miligramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11885845
|
Invitrogen™
29994 |
Peroxidasa conjugada de rábano; 5 mg |
407.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La avidina de las claras de huevo de pollo es una glucoproteína que se une eficazmente a la biotina, una etiqueta que se utiliza con frecuencia para etiquetar anticuerpos y otras sondas para métodos de inmunodetección. La avidina pura es un componente clave en ciertos métodos de inmunohistoquímica (IHC). Los conjugados de fosfatasa alcalina (AP) y peroxidasa de rábano picante (HRP) de la avidina son útiles para la detección de Western Blotting o ELISA con sustratos enzimáticos apropiados.Características destacadas:
Avidina nativa: glucoproteína de claras de huevo de pollo, 67 kDa, pI es igual a 10
Soluble: la glucosilación y el punto isoeléctrico hacen que la avidina sea más soluble que la estreptavidina
Asequible: significativamente más barato que la estreptavidina recombinante
Tinción ABC: habitualmente, se prefiere la avidina en lugar de la estreptavidina para métodos de tinción complejos avidina-biotina en métodos de inmunohistoquímica (IHC)
Proteína pura y conjugados: elija la avidina pura y no conjugada para su uso en la tinción ABC o en formas de peroxidasa o fosfatasa alcalina para ensayos de membrana y placas
Especificaciones
Biotina | |
Biotina | |
Sólido | |
HRP (peroxidasa de rábano picante) |
Almacenar a -20 °C. Se envía a temperatura ambiente | |
HRP (peroxidasa de rábano picante) | |
Western Blotting, ELISA, IHC |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.