Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático de aguja fija con punta cónica de 42 mm, 25 μl
Incorpora la tecnología de jeringa Diamond que ofrece niveles significativamente mejorados de durabilidad, claridad y precisión. Las jeringas para muestreadores automáticos SGE de aguja fija con punta cónica de 42 mm se han diseñado específicamente para el uso en muestreadores automáticos Agilent.
Marca: SGE™ 003668
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Resistencia a disolventes mejorada
- Amplio intervalo de temperatura
- Mayor fluidez de funcionamiento
- Jeringas codificadas por colores por volumen
- Gama de opciones de calibre y longitud
Especificaciones
Estanco a los gases | |
0,63/0,47 mm | |
42 mm | |
25F-AG-GT-0.63/0.47C | |
Cono | |
Fijo |
Calibre 23 a 26 | |
Cromatografía de gases | |
Jeringa para muestreador automático | |
25 μl | |
Muestreadores automáticos Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 y 6850 ALS |