Learn More
SGE™ Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle, 5 μL
Incorporate Diamond Syringe Technology offering significantly improved levels of durability, clarity and accuracy. SGE Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle are designed specifically for use on Agilent autosamplers.
Marca: SGE™ 001814
Detalles adicionales : Peso : 0.11700kg
Descripción
- Resistencia a disolventes mejorada
- Amplio intervalo de temperatura
- Mayor fluidez de funcionamiento
- Jeringas codificadas por colores por volumen
- Gama de opciones de calibre y longitud
Especificaciones
No estanco a los gases | |
0,63 mm | |
42 mm | |
Pack de 6 5F-AG-0.63C | |
Cono | |
Fijo |
23 G | |
Cromatografía de gases | |
Jeringa para muestreador automático | |
5 μl | |
Muestreadores automáticos Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 y 6850 ALS |