Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para el sistema de pipeteo Molecular Devices™
Aumente la eficacia del pipeteo mediante la rectitud máxima de las puntas y un coeficiente de variación de porcentaje bajo con estas puntas de pipeta para el sistema Molecular Devices.
Marca:  Thermo Scientific™ 937-262
Detalles adicionales : Peso : 6.89000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15262999
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para el sistema de pipeteo Molecular Devices™. El sistema se somete a un riguroso programa de control de calidad 15 puntos para garantizar la uniformidad y proporcionar un rendimiento preciso mediante la rectitud de las puntas y un bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
  • Disponibles en formato no estéril y estéril y con la tecnología de filtro Thermo Scientific™ ART™
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
Especificaciones
30μL
No
Gradilla
Molecular Devices™ FLIPR con cabezal de 384 pocillos CCS tipo A
Sin filtro
Transparente
Automatización
Molecular Devices
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.