Learn More
Buerkle™ Bureta de titulación de vidrio borosilicatado automática de categoría B con frasco de almacenamiento
Utilice estas buretas para aplicaciones de laboratorio, el sector de la galvanoplastia y el tratamiento de aguas Las buretas de titulación automática de vidrio de borosilicato con frasco de almacenamiento Buerkle™ proporcionan una dosificación precisa con el pulsador, una titulación fina exacta con el microtornillo y un chorro de descarga preciso.
72.85€ - 84.90€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato, Polietileno, Látex |
---|---|
Tipo | Bureta de titulación automática |
Alertas:
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10503461
|
Buerkle™
9695-1005 |
5 ml |
72.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10208230
|
Buerkle™
9695-1010 |
10 mL |
72.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10701961
|
Buerkle™
9695-1015 |
15 mL |
72.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10686331
|
Buerkle™
9695-1025 |
25 mL |
72.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10513461
|
Buerkle™
9695-1050 |
50 ml |
84.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Graduación según la categoría B (tolerancias conforme a DIN EN ISO 385)
- Ajustadas para Ex
- Bureta fabricada con vidrio de borosilicato 3.3
- Resistentes a productos químicos
- Graduaciones en anillo azules
- Funcionamiento con la mano izquierda o derecha
- Soporte resistente
- Chorro de descarga preciso, que permite obtener gotas muy finas
- Piezas en contacto con el medio: PE, PP, caucho natural, vidrio de borosilicato
Especificaciones
Vidrio de borosilicato, Polietileno, Látex | |
Bureta de titulación automática |