Learn More
Poulten Graf™ Jeringa de vidrio esterilizable en autoclave
Se pueden esterilizar en autoclave a 134 °C. Las jeringas de vidrio esterilizables en autoclave Poulten Graf™ se suministran con un pistón intercambiable.
Marca: Poulten Graf™ 7 10241
Detalles adicionales : Peso : 0.07200kg
Descripción
- Cumple con las normas CE e EN 46001.
- Fabricadas con vidrio Durobax™
- Con graduación permanente en ámbar
- Resistente a ácidos y álcalis
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Jeringa | |
20 ml |
Punta Luer | |
1 por unidad |