Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Adaptador conector de rosca, con rosca DIN
El tubo de rosca es apto para un proceso adicional de transformación lo cual permite su integración en componentes de vidrio.
Marca: DWK Life Sciences 248380209
Weitere Details : Peso : 0.27900kg
Beschreibung
Este tubo roscado tiene una rosca y puede incorporarse en los componentes de vidrio en un paso de procesamiento posterior.
- Con rosca DIN
Spezifikation
22 mm | |
Boro 3.3 | |
Apuntalamiento en aparatos de vidrio | |
GL 25 |
Sí | |
1,8 mm | |
10/paq. |