missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Watson-Marlow Autoclavable Beige/opaque Thermoplastic Elastomer Marprene Tubing

For high chemical resistance to acids and alkalis

Marca:  Watson-Marlow 902.0064.024

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12466330

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Ver productos alternativos »


Descripción

Descripción

Marprene is a long life tubing, highly resistant to attack by oxidising agents including ozone, peroxides and hypochlorite. It has high acid/alkali resistance and good resistance to animal and vegetable oils. Autoclavable, Marprene may be steam sterilized at 135°C or cold sterilized by ethylene oxide.
Especificaciones

Especificaciones

Opaque Beige
6.4 mm
1500 cm
Marprene Tubing
2263 psi
5°C
Acids, Alkalies
Autoclavable
TPE
2.4 mm
For high chemical resistance to acids and alkalis
80°C
1 Each
Videos
Documentos