Learn More
3M™ Respirador de partículas de la serie Aura™ 9300
Ligero y plegable. La mascarilla 3M Aura utiliza un exclusivo diseño de tres paneles para ofrecer mayor comodidad y facilitar la comunicación.
Marca:  3M™ 7000034717
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12672545
  • 29.31€ / paquete de 10
Stock Remoto 143
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Envasado individualmente para evitar la contaminación
  • Tejido de cubierta suave en el panel interior que garantiza una mayor comodidad
  • Ligero y plegable
  • Diademas tensadas de manera uniforme para aliviar la presión de la correa
  • Válvula Cool-Flow de posicionamiento central que reduce la acumulación de calor y facilita la ventilación con aire más frío
Especificaciones
Especificaciones
Con aprobación CE para EN 149:2001A1:2009
Respirador de partículas
Tres paneles
Para el uso en industrias en las que los trabajadores se verán expuestos a partículas de polvo y partículas de líquidos no volátiles
Esculpido
Cubeta
9312
Respirador de partículas
Correa de poliisopreno, grapas de acero, espuma para la nariz de poliuretano, pinza para la nariz de aluminio, filtro de polipropileno, válvula de polipropileno, diafragma de válvula de poliisopreno
Blanco
FFP1
Polvos y vapores en una gran variedad de aplicaciones industriales y otras situaciones de trabajo
Videos
Documentación