Learn More
3M™ Mascarillas respiratorias serie Aura™ 9300
Ligeras y plegables. Las mascarillas 3M Aura utilizan un exclusivo diseño de tres paneles para ofrecer mayor comodidad y facilitar la comunicación.
Marca:  3M™ 7000062381
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11777574
Cantidad Precio
1 15.25€ / paquete de 5
8 13.62€ / paquete de 5
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-02-2020
Añadir a la cesta
Alertas:
Due to extraordinary demand patterns, this item may experience longer lead times and shipping/delivery dates may not be accurate.
Descripción
Descripción
  • Envasado individualmente para evitar la contaminación
  • Tejido de cubierta suave en el panel interior que garantiza una mayor comodidad
  • Ligero y plegable
  • Diademas tensadas de manera uniforme para aliviar la presión de la correa
  • Válvula Cool-Flow de posicionamiento central que reduce la acumulación de calor y facilita la ventilación con aire más frío