Learn More
3M™ Mascarillas respiratorias serie Aura™ 9300
Ligeras y plegables. Las mascarillas 3M Aura utilizan un exclusivo diseño de tres paneles para ofrecer mayor comodidad y facilitar la comunicación.
Marca:  3M™ 7000034718
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11717574
Cantidad Precio
1 33.85€ / paquete de 20
12 28.83€ / paquete de 20
Stock Local 2
Stock Remoto 78
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Envasado individualmente para evitar la contaminación
  • Tejido de cubierta suave en el panel interior que garantiza una mayor comodidad
  • Ligero y plegable
  • Diademas tensadas de manera uniforme para aliviar la presión de la correa
  • Válvula Cool-Flow de posicionamiento central que reduce la acumulación de calor y facilita la ventilación con aire más frío
Especificaciones
Especificaciones
Norma europea EN 149:2001 A1:2009, CE
Respirador de partículas de la serie Aura 9300
Correa de poliisopreno, grapas de acero, espuma para la nariz de poliuretano, pinza para la nariz de aluminio, filtro de polipropileno
Blanco
FFP1 NR D
Polvos y vapores en una gran variedad de aplicaciones industriales y otras situaciones de trabajo
No
Paquete de 20
Respirador de partículas
3 paneles
Agricultura, mantenimiento de limpieza, demolición
Esculpido
Copa
Respirador 9310