Learn More
3M™ Mascarillas respiratorias serie Aura™ 9300
Ligeras y plegables. Las mascarillas 3M Aura utilizan un exclusivo diseño de tres paneles para ofrecer mayor comodidad y facilitar la comunicación.
Marca:  3M™ 7000034715
Detalles adicionales : Peso : 0.22090kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11346974
Cantidad Precio
1 84.60€ / paquete de 10
12 75.34€ / paquete de 10
Stock Local 2
Stock Remoto 1307
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Envasado individualmente para evitar la contaminación
  • Tejido de cubierta suave en el panel interior que garantiza una mayor comodidad
  • Ligero y plegable
  • Diademas tensadas de manera uniforme para aliviar la presión de la correa
  • Válvula Cool-Flow de posicionamiento central que reduce la acumulación de calor y facilita la ventilación con aire más frío
Especificaciones
Especificaciones
Con aprobación CE para EN 149:2001A1:2009
Pliegue plano
Correa de poliisopreno, grapas de acero, espuma para la nariz de poliuretano, pinza para la nariz de aluminio, filtro de polipropileno, válvula de polipropileno, diafragma de válvula de poliisopreno
Blanco
FFP3 NR D
Polvos y vapores en una gran variedad de aplicaciones industriales y otras situaciones de trabajo
10/paquete
Mascarilla para partículas
Tres paneles
Agricultura, mantenimiento de limpieza, demolición
Esculpido
Cubeta
Respirador 9332