Learn More
3M™ Mascarillas respiratorias serie Aura™ 9300
Ligeras y plegables. Las mascarillas 3M Aura utilizan un exclusivo diseño de tres paneles para ofrecer mayor comodidad y facilitar la comunicación.
Marca:  3M™ 7000034716
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10583051
  • 60.45€ / paquete de 20
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-02-2020
Añadir a la cesta
Alertas:
Due to extraordinary demand patterns, this item may experience longer lead times and shipping/delivery dates may not be accurate.
Descripción
Descripción
  • Individually packaged to avoid contamination
  • Soft cover web on inner panel ensures greater comfort
  • Lightweight and foldable
  • Evenly tensioned headbands to relieve strap pressure
  • Centrally positioned cool flow valve reduces heat build-up and makes breathing easier and cooler
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Correa de poliisopreno, grapas de acero, espuma para la nariz de poliuretano, pinza para la nariz de aluminio, filtro de polipropileno
Agricultura, mantenimiento de limpieza, demolición
Respirador 9320
Respirador de partículas
Polvos y vapores en una gran variedad de aplicaciones industriales y otras situaciones de trabajo
Respirador de partículas de la serie Aura 9300
Norma europea EN 149:2001 A1:2009, CE
3 paneles
FFP2 NR D
Esculpido
Paquete de 20
Copa
No