Learn More
3M™ Mascarilla para partículas 3M™ Aura™ 9300+Gen3
Presentamos la nueva mascarilla para partículas 3M™ Aura™ 9300+Gen3.
Marca: 3M™ 7100134313
29.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
Descripción
- El diseño original de 3 paneles de plegado plano se adapta a una amplia variedad de formas y tamaños de cara
- El medio de filtro avanzado Electret 3M permite respirar más fácilmente
- Las innovadoras pestañas de los paneles superior e inferior simplifican la colocación y el ajuste
- Las cintas trenzadas están codificadas por colores para una identificación rápida y sencilla
- El panel superior esculpido se adapta a la nariz y al contorno de la cara para un sellado eficaz
- El panel superior con relieve reduce el empañamiento de las gafas
- Fácil de guardar con diseño de plegado plano y envasado individualmente
- Protección respiratoria en entornos de trabajo peligrosos
- Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Con aprobación CE | |
Pliegue plano | |
Sí | |
No | |
Hasta 12 × TLV | |
242 mm | |
212 mm |
Blanco | |
Estándar | |
FFP2 | |
9322+Gen3 | |
10/paq. | |
87 mm | |
304 g |