Learn More
Frasco de residuos Attune™ NxT
Frasco de residuos Attune NxT
Marca:  Invitrogen 100022156
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 15340637
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Se trata de un frasco de repuesto de 1,9 l para el depósito de residuos del citómetro de focalización acústica Attune™ NxT.
Especificaciones
Especificaciones
Citómetro de focalización acústica Attune™
Temperatura ambiente
Frasco para desechos Attune™ NxT