Learn More
Attune™ NxT Software, single license
Attune NxT Software, single license
Marca:  Invitrogen A24855
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15340667
  • en la oferta / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
El software Attune™ NxT se utiliza para manejar y mantener el citómetro de focalización acústica Attune™ NxT. Permite un poderoso análisis experimental definido por el usuario a través de una interfaz intuitiva y fácil de usar, y proporciona herramientas avanzadas tanto para la adquisición como para el análisis que son lo suficientemente sencillas para usuarios con cualquier nivel de experiencia.
  • Interfaz de uso simplificado, sencilla e intuitiva
  • Análisis en tiempo real de grandes conjuntos de datos más rápido
  • Funcionamiento sencillo del instrumento, mantenimiento automatizado y supervisión del rendimiento del instrumento
    Uso simplificado
    El software Attune™ NxT emplea un sistema de menús que presenta las características necesarias en el momento oportuno sin desplazamientos ni clics. La pestaña de personalización permite predefinir ajustes para gráficos, compuertas, experimentos, informes y superposiciones. Para simplificar la configuración de los experimentos, la pantalla de vista previa muestra todas las combinaciones de gráficos de forma instantánea, lo que permite añadirlos fácilmente al espacio de trabajo del experimento. La compensación es automatizada o definida por el usuario y se puede configurar mediante una guía de compensación.
    La velocidad aumenta la productividad
    El software Attune™ NxT se ha diseñado para maximizar la eficiencia en la realización de análisis de datos. Utiliza un sistema Windows™ 7 de 64 bits para proporcionar rápidas velocidades de actualización para grandes conjuntos de datos de hasta 20 millones de eventos creados por instrumentos con varios parámetros y varios láseres. El software permite visualizar inmediatamente los cambios en sus gráficos de datos en tiempo real a medida que se realizan ajustes. Esto permite dedicar menos tiempo a analizar los datos y más tiempo a la investigación.
    Fácil funcionamiento del instrumento
    Los citómetros de flujo a menudo requieren que el usuario dedique tiempo a garantizar la calidad del sistema mediante tareas de mantenimiento y un control de calidad adecuado, ya que los cambios en los láseres, los fluidos y la óptica pueden afectar a la calidad de los datos generados. El software Attune™ NxT realiza muchas de estas tareas manuales y las automatiza por completo para ayudar a reducir el tiempo dedicado al mantenimiento del instrumento. El software proporciona un sistema automatizado de seguimiento de instrumentos para el control de calidad, lo que es de importancia para recopilar y analizar datos precisos que requieren una interacción mínima del usuario.
    Funciones del software:
    Controles de instrumentos
    Pruebas de rendimiento y mantenimiento automatizadas
    Recopilación de datos
    Herramientas de visualización
    Gráfico de puntos, gráfico de densidad, histograma
    Marcador de histograma, marcador cuádruple
    Compuertas lógicas personalizadas
    Vista previa de gráfico de datos para configuración rápida de gráficos
    Visualización de datos: registro, lineal, transformaciones de registro
    —Estadísticas: media, mediana, modo, %CV, rCV, SD, % total, % cerrado
    Configuración de experimento
    Compensación automática
    Diseño automático y diseños de espacios de trabajo de forma libre
    Herramientas de análisis
    Herramientas de selección de varios archivos
    Gestión de archivos
    Importación/exportación de archivos y experimentos
    Archivos almacenados en formato FCS3.1
    Gestión y seguridad de usuarios
    Cuentas de usuario y administrador: sbasic/admin
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Citómetro de focalización acústica Attune™
    Software Attune™ NxT
    10 licencias
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.