Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Small Particle Side-Scatter Filter
El filtro de dispersión lateral de partículas pequeñas Attune NxT se utiliza con el citómetro de enfoque acústico Attune NxT.
Marca:  Invitrogen™ 100083194
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 16364972
  • 312.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Está diseñado para aumentar el rango dinámico de la detección de dispersión lateral sin sacrificar la resolución del detector. Se ha probado que el uso de este filtro de dispersión lateral de 488/10 combinado con el ultrafiltrado del líquido de focalización sirve para reducir drásticamente el ruido de fondo y permitir la discriminación de partículas de 100 nm.
Fácil de usar
Este filtro se puede cambiar fácilmente por el filtro estándar de dispersión lateral. No se puede instalar de forma incorrecta porque el bloque óptico está cifrado para aceptar solo una orientación de la hoja de cuchilla del filtro. El filtro también tiene una etiqueta codificada por colores para ayudar a identificar la posición correcta.
Especificaciones
Especificaciones
Citómetro de focalización acústica Attune™
No intercambiable
Attune™
Filtro de dispersión lateral de partículas pequeñas de citómetros de flujo
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.