Learn More
Frasco de líquido de focalización Attune™ NxT
Frasco de líquido de focalización Attune NxT
Marca:  Invitrogen 100022155
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 15330637
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Se trata de un frasco de repuesto de 1,9 l para el depósito de líquido de focalización del citómetro de focalización acústica Attune™ NxT.
Especificaciones
Especificaciones
Citómetro de focalización acústica Attune™
Temperatura ambiente
Frasco de líquido de focalización Attune™ NxT