Learn More
Filtro de emisión Attune™ NxT, 670/14BP
Filtro de emisión Attune NxT, 670/14BP
Marca:  Invitrogen 100022763
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 15360647
  • 320.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Se trata de un filtro de paso de banda 670/14 de repuesto que se utiliza en la trayectoria óptica del citómetro de focalización acústica Attune™ NxT.
Especificaciones
Especificaciones
Citómetro de focalización acústica Attune™
Temperatura ambiente
Filtro de emisiones Attune™ NxT