Learn More
Filtro de emisión Attune™ NxT, 620/15BP
Filtro de emisión Attune NxT, 620/15BP
Marca: Invitrogen 100022762
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Se trata de un filtro de paso de banda 620/15 de repuesto que se utiliza en la trayectoria óptica del citómetro de focalización acústica Attune™ NxT.Especificaciones
Citómetro de focalización acústica Attune™ | |
Temperatura ambiente | |
Filtro de emisiones Attune™ NxT | |
1 unidad |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.