Learn More
Abnova™ ATRX (Human) Recombinant Protein
Human ATRX full-length ORF ( AAH02521, 1 a.a. - 90 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00000546-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16192091
  • 310.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
19-02-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sequence: MTAEPMSESKLNTLVQKLHDFLAHSSEESEETSSPPRLAMNQNTDKISGSGSNSDMMENSKEEGTSSSEKSKSSGSSRSKRKPSIVNKND
Especificaciones
Especificaciones
AAH02521
alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 homolog, S. cerevisiae)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ATRX
GST
546
Wheat germ expression system
10 μg
ATR2, MGC2094, MRXHF1, RAD54, RAD54L, SFM1, SHS, XH2, XNP, ZNF-HX
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer