Learn More
Altropina sulfato monohidrato, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777344
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
5908-99-6
H2SO4·H2O
694.85
MFCD00074815
PVGPXGKNDGTPTD-IJTOKZDFSA-N
atropine sulfate hydrate, atropine sulfate monohydrate, 1r,3s,5s-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate; methane; sulfuric acid
23624044
[(1S,5R)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-il] 3-hidroxi-2-fenilpropanoato; ácido sulfúrico; hidrato
CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)C3=CC=CC=C3.O.OS(=O)(=O)O
5908-99-6
H2SO4·H2O
694.85
MFCD00074815
PVGPXGKNDGTPTD-IJTOKZDFSA-N
atropine sulfate hydrate, atropine sulfate monohydrate, 1r,3s,5s-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate; methane; sulfuric acid
23624044
[(1S,5R)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-il] 3-hidroxi-2-fenilpropanoato; ácido sulfúrico; hidrato
CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)C3=CC=CC=C3.O.OS(=O)(=O)O
El sulfato de atropina monohidrato, n.º CAS 5908-99-6, es un antagonista del receptor muscarínico.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
La atropina es un antagonista competitivo y reversible de los receptores de acetilcolina muscarínicos tanto en las neuronas centrales como periféricas
La atropina se aisló originalmente de la planta Atropa belladona, pero también se encuentra en otras plantas solanáceas
La atropina es un fármaco que se puede utilizar para reducir la frecuencia cardíaca, disminuir las secreciones salivales y tratar la intoxicación causada por agentes colinérgicos o muscarínicos
Aplicaciones
Se utiliza para bloquear la activación de receptores muscarínicos en ratones de laboratorio
Se puede utilizar en un entorno de laboratorio para reducir las secreciones orales y respiratorias en animales de investigación
La atropina se ha utilizado para estudiar la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la presión arterial en los cerdos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Atropine sulfate monohydrate
Acidez Passes Test
Punto de fusión >187.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 21, 27
Índice Merck 15, 866
Rotación específica − 0.60
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in boiling alcohol and glycerol, slightly soluble in chloroform, practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 694.85
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Atropine sulfate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.