Learn More
Alfa Aesar™ Atrial Natriuretic Peptide (1-28), Biotin labeled, Human, Porcine
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J66398.MA
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450577
  • 1426.00€ / 10 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
3306.73
Human, Porcine
Lyophilized powder
-30° to -10°C
HPLC
10mg
RUO
Atrial Natriuretic Peptide (1-28), biotin labeled, human, porcine
Videos
SDS
For Research Use Only