missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATP6V1E1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno ATP6V1E1
Concentración 0.19 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16814394
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
15280-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16804394
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
15280-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Subunit of the peripheral V1 complex of vacuolar ATPase essential for assembly or catalytic function. V-ATPase is responsible for acidifying a variety of intracellular compartments in eukaryotic cells.
Especificaciones

Especificaciones

ATP6V1E1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P36543, P50518, Q6PCU2
11973, 297566, 529
ATP6V1E1 Fusion Protein Ag7399
Primary
-20°C
ATP6V1E1
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ATP6E, ATP6E2, ATP6V1E, ATP6V1E1, P31, V ATPase 31 kDa subunit, V ATPase subunit E 1, Vma4
ATP6V1E1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications